Merck
C4045
Sigma-Aldrich
コンドロイチンジサッカリド Δジ-4S ナトリウム塩
≥98% (HPLC)
別名:
α-ΔUA-[1→3]-GalNAc-4S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C14H19NO14SNa2
CAS番号:
分子量:
503.34
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O[C@@H]1OC(=C[C@H](O)[C@H]1O)C([O-])=O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H21NO14S.2Na/c1-5(18)15-6(3-16)11(12(8(20)4-17)29-30(24,25)26)28-14-10(21)7(19)2-9(27-14)13(22)23;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-21H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/t6-,7-,8+,10+,11+,12-,14-;;/m0../s1
InChI Key
DFRMXDKXNRVAFE-WBOKVGFFSA-L
詳細
グリコサミノグリカン(GAG)の一種であるコンドロイチンは、N-アセチルガラクトサミン(GalNAc)とグルクロン酸(GlcA)が交互に並んだ多糖鎖で、GalNAcとGlcA単位のいずれかまたは両方が硫酸化されます。コンドロイチンとその硫酸化体は頻繁にタンパク質に結合しプロテオグリカンを形成します。
アプリケーション
コンドロイチン硫酸二糖ΔDi-4Sは、ウェルシュ菌の不飽和グルクロニルヒドロラーゼなどの酵素の同定および特性解析の基質として用いられています。コンドロイチン硫酸二糖ΔDi-4Sは、コンドロイチン硫酸二糖の分析における標準物質として用いることができます。
その他情報
ΔUA=4-デオキシ-L-スレオ-ヘキサ-4-エノピラノシルロン酸;GaINAc=N-アセチル-D-ガラクトサミン;4S=4-硫酸
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chondroitin sulfate: A key molecule in the brain matrix.
Kwok JC, Warren P, Fawcett JW.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 44(4), 582-586 (2011)
Yusuke Nakamichi et al.
The Journal of biological chemistry, 286(8), 6262-6271 (2010-12-15)
Pathogenic Streptococcus agalactiae produces polysaccharide lyases and unsaturated glucuronyl hydrolase (UGL), which are prerequisite for complete degradation of mammalian extracellular matrices, including glycosaminoglycans such as chondroitin and hyaluronan. Unlike the Bacillus enzyme, streptococcal UGLs prefer sulfated glycosaminoglycans. Here, we show
Glucosamine and chondroitin sulfate.
Miller KL, Clegg DO.
Rheumatic Diseases Clinics of North America, 23(1), 103-118 (2011)
The role of chondroitin sulfate proteoglycans in regeneration and plasticity in the central nervous system.
Galtrey CM, Fawcett JW.
Brain Research. Brain Research Reviews, 54, 1-18 (2007)
Kemal Solakyildirim et al.
Analytical biochemistry, 397(1), 24-28 (2009-09-23)
Chondroitin sulfate (CS) has an important role in cell division, in the central nervous system, and in joint-related pathologies such as osteoarthritis. Due to the complex chemical structure and biological importance of CS, simple, sensitive, high resolution, and robust analytical
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.