組成
Dye content, ≥90%
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C3886-BULK:
C3886-VAR:
C3886-25G:
C3886-100G:
C3886-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)