安全性情報
C3366
Sigma-Aldrich
Anti-CXCR5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CXC Chemokine Receptor 5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥93,500
¥93,500
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥93,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.41
¥93,500
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5 μg/mL using human lymph node, B-cell lymphoma
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CXCR5(643)
mouse ... Cxcr5(12145)
rat ... Cxcr5(29363)
免疫原
synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human CXC chemokine receptor 5 (CXCR5), conjugated to KLH. The immunizing peptide has 94% homology with the rat gene and 100% homology with the mouse gene.
生物化学的/生理学的作用
CXCR5 is a multi-pass membrane protein expressed in mature B cells. It binds to B-lymphocyte chemoattractant and regulates the migration of B cells. The expression of CXCR5 is important for CD4 T cell-mediated humoral immune responses.
物理的形状
Solution in PBS, 0.1% Sodium Azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
C3366-50UL:
C3366-50UL-PW:
C3366-BULK:
C3366-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Through the looking glass: the diverse in vivo activities of chemokines.
S L Kunkel
The Journal of clinical investigation, 104(10), 1333-1334 (1999-11-24)
Nina Chevalier et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(10), 5556-5568 (2011-04-08)
High expression of CXCR5 is one of the defining hallmarks of T follicular helper cells (T(FH)), a CD4 Th cell subset that promotes germinal center reactions and the selection and affinity maturation of B cells. CXCR5 is also expressed on