C277
クロロ-IB-MECA
solid, ≥98% (HPLC)
別名:
2-クロロ-N6-(3-ヨードベンジル)-アデノシン-5′-N-メチルウロンアミド, Cl-IB-MECA
サイズを選択してください
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
SMILES記法
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
InChI Key
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C277-500MG:
C277-25MG:4548173990392
C277-VAR:
C277-IP:
C277-5MG:4548173990408
C277-BULK:
アクティブなフィルタ