Merck
C2376
Sigma-Aldrich
Z-Ala-Glu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O7
CAS番号:
分子量:
352.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O7/c1-10(14(21)18-12(15(22)23)7-8-13(19)20)17-16(24)25-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3,(H,17,24)(H,18,21)(H,19,20)(H,22,23)/t10-,12-/m0/s1
InChI Key
JMDKBDALNFZTOV-JQWIXIFHSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)