Merck
C2353
Supelco
クロマトグラフィーカラム、汎用
volume 13 mL, Overall H 7 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
物質
polypropylene
テクニック
LPLC: suitable
全体高
7 in.
容量
13 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Precision molded from premium-grade, chemically inert plastic for organic solvents
  • Includes reservoir & end caps
  • Polyethylene filter matrix support in medium porosity
アプリケーション
For use in general chromatographic work for extraction of components, with special applications in isoenzyme and protein studies, hemoglobin fractionation and desalting.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)