Merck
C213280
Sigma-Aldrich
DMT-2'フルオロ-dC(ac) ホスホロアミダイト
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
別名:
DMT-2'-F-dC(ac) アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H49FN5O8P
CAS番号:
分子量:
789.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核酸プロファイル
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H49FN5O8P/c1-27(2)47(28(3)4)56(53-25-11-23-43)55-38-35(54-39(37(38)42)46-24-22-36(44-29(5)48)45-40(46)49)26-52-41(30-12-9-8-10-13-30,31-14-18-33(50-6)19-15-31)32-16-20-34(51-7)21-17-32/h8-10,12-22,24,27-28,35,37-39H,11,25-26H2,1-7H3,(H,44,45,48,49)/t35-,37-,38-,39-,56?/m1/s1
InChI Key
CNFKJHKDSRXNFL-UTXREMQHSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C213200-100G:4548173377582
C213200-AVC:
C213280-2G:4548173337500
C213251-01:
C213280-0.25G:4548173914367
C213200-00:
C213200-C:
C213280-1G:
C213200-500G:
C213211-01:
C213200-AGL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)