Merck
U211230
Sigma-Aldrich
DMT-2'フルオロ-dU ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
DMT-2'-フルオロ-dU アミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,600
¥23,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H46FN4O8P
CAS番号:
分子量:
748.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥23,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for ABI
核酸プロファイル
base: deoxyuridine
base protecting group: none
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H46FN4O8P/c1-26(2)44(27(3)4)53(50-24-10-22-41)52-36-33(51-37(35(36)40)43-23-21-34(45)42-38(43)46)25-49-39(28-11-8-7-9-12-28,29-13-17-31(47-5)18-14-29)30-15-19-32(48-6)20-16-30/h7-9,11-21,23,26-27,33,35-37H,10,24-25H2,1-6H3,(H,42,45,46)/t33-,35-,36-,37-,53?/m1/s1
InChI Key
HQHQPAYRJJMYQX-DJTPZYMWSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
U211233-01:4548173300252
U211230-1G:4548173342269
U211230-0.25G:4548173342252
U211231-01:4548173282190
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)