Merck
C213100
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rC(ac) ホスホロアミダイト
別名:
N-アセチル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-O-メチルシチジン, 3'-[2-シアノエチル N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥950,000
500 G
¥4,740,000
¥950,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥950,000
500 G
¥4,740,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H52N5O9P
CAS番号:
分子量:
801.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
¥950,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mC2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mC3 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me)
≤0.3% mC4 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-Ac)
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mC1 (reversed phase HPLC, DMT-rC(ac)me-DMT)
≤3 wt. % residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
核酸プロファイル
base: cytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
P(N(C(C)C)C(C)C)(O[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1OC)N5C=CC(=NC5=O)NC(=O)C)COC(c4ccc(cc4)OC)(c3ccc(cc3)OC)c2ccccc2)OCCC#N
InChI
1S/C42H52N5O9P/c1-28(2)47(29(3)4)57(54-26-12-24-43)56-38-36(55-40(39(38)52-8)46-25-23-37(44-30(5)48)45-41(46)49)27-53-42(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(50-6)20-16-32)33-17-21-35(51-7)22-18-33/h9-11,13-23,25,28-29,36,38-40H,12,26-27H2,1-8H3,(H,44,45,48,49)/t36-,38-,39?,40-,57?/m1/s1
InChI Key
WNWUMIPFLOKTEZ-IXZONTHDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DMT-2′O-メチル-rC(ac)ホスホロアミダイトは、2′O-メチルRNAホスホロアミダイトのグループに属します。2′O-メチルRNAモノマーは、メチルアミンなどの脂肪族アミンの適用に基づく迅速な脱保護スキームに適合します。2′O-メチルRNAは、相補的なDNAまたはRNAと結合する優れたハイブリダイゼーション特性ならびに天然の核酸と比較して酵素分解に対する安定性が高いことを特徴とする核酸アナログです。2′O-メチルRNAモノマーは2′-位にメトキシ基を持っています。このメトキシ基は、自動化ホスホロアミダイト合成によるオリゴヌクレオチドの構築に用いられるすべての条件下、およびすべての標準的なアルカリ脱保護条件下で、完全に安定です。
アプリケーション
DMT-2′O-メチル-rC(ac)ホスホロアミダイトは、ヌクレアーゼ耐性を付与するために、 in-vivoまたはin-vitroで使用するRNAまたはDNAを用いた核酸プローブに有利に組み込むことができます。
その他情報
以下の分野で幅広い用途があります:
  • 診断用プローブ
  • アプタマーおよびリボザイム開発
  • 混合2′O-メチル-RNA/DNAアンチセンス分子
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)