Merck
C1556
Sigma-Aldrich
CS-C培地, 血清不含 内皮細胞株用
With L-glutamine, sodium bicarbonate, and HEPES, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
品質水準
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
phenol red: no
HEPES: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
CS-C培地はヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)の培養に最適です。L-グルタミン、炭酸水素ナトリウム、HEPESが含まれます。 フェノールレッド、血清、抗生物質は含まれていません。
包装
PETGプラスチックボトル包装です。
再構成
最良の結果を得るためには、10%の血清、内皮細胞成長因子(製品番号 E9640)、内皮細胞接着因子(製品番号 E9765)を添加する必要があります。
その他情報
培養液の選択は、1]細胞の種類、2]培養の種類[単層、浮遊、クローン]、3]化学的定義済み組成の必要性によって大きく異なります。特定の細胞に必要な培地、添加物、生理学的パラメータに関する推奨条件がないか、文献やより具体的な参考資料を確認することが重要です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
C1556-BULK:
C1556-100ML:
C1556-100ML-PW:
C1556-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohammad Golam Sabbir et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(10), 118763-118763 (2020-06-03)
We recently reported that loss of calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase-2 (CAMKK2), a serine/threonine kinase activated by intracellular calcium, in mice leads to tissue-specific aberrant turnover of transferrin (TF), a receptor-mediated iron-transporter that supplies iron to tissues. Iron dyshomeostasis is associated
Jinhui Zhang et al.
Hearing research, 345, 10-22 (2017-01-15)
The vestibular blood-labyrinth barrier (BLB) is comprised of perivascular-resident macrophage-like melanocytes (PVM/Ms) and pericytes (PCs), in addition to endothelial cells (ECs) and basement membrane (BM), and bears strong resemblance to the cochlear BLB in the stria vascularis. Over the past