この商品について
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
packaging
pkg of 5 and 10 mL
storage condition
desiccated
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
ECAFは、内皮細胞の接合、拡散、極性を促すのに最適です。ゼラチンが(HEPES緩衝培地中に)含まれ、クロマトグラフィーと透析によって血清から分離された因子が添加されています。C1431、C1556、E9640、T4299と併用します。
Preparation Note
ゼラチン, 内皮細胞の接着と拡散に関連する鉄添加仔ウシ血清由来因子, バッファ-としての重炭酸ナトリウムとHEPES, およびフェノ-ルレッドを含有します。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves
適用法令
E9765-5ML-PW: + E9765-10ML-PW: + E9765-5ML: + E9765-10ML: + E9765-BULK: + E9765-VAR:
jan