表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥24,100 |
500 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥83,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H14N3Na2O14P3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
527.12 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3582735
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
¥24,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
製品名
シチジン 5′-三リン酸 二ナトリウム塩 水和物, ≥90.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
impurities
≤12% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na.H2O/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
IJMSOWKYYIROGP-LLWADOMFSA-L
Application
シチジン5′-三リン酸二ナトリウム塩水和物は、次の用途に使用されています。
- 銀ナノクラスターの相互作用研究のためのオリゴヌクレオチド合成
- ヒポクレリンA-亜鉛(II)錯体の蛍光発光および滴定曲線による分析のアニオン源
- 銅(II)–2,6-ビス(2-ベンズイミダゾリル)ピリジン錯体の蛍光発光実験
シチジン5γ-三リン酸(CTP)は、さまざまなRNAポリメラーゼによるRNAの合成に使用されます。シチジン5γ-三リン酸(CTP)は、シアリル化反応で使用されるCMP-neuNAcを生成するCMP-neuNAcシンテターゼの基質です。CTP:ホスホコリンシチジリルトランスフェラーゼ(CT)の基質として、CTPはCDPコリンの形成を介してホスファチジルコリンの形成をサポートします。
Biochem/physiol Actions
シチジン5′-三リン酸(CTP)は、DNAの合成に不可欠であり、生物系の多くの生理学的プロセスのメディエータです。ドリコールのリン酸化、コレステロール輸送に極めて重要であり、アスパラギン酸トランスカルバミラーゼのアロステリック調節に関与しています。また、疾患に関連する脳の治療にも使用されます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form liquid | form powder |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay ≥95% |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)