Merck
C197
8-(3-クロロスチリル)カフェイン
≥98% (HPLC), solid
別名:
1,3,7-トリメチル-8-(3-クロロスチリル)キサンチン, CSC
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H15ClN4O2
CAS番号:
分子量:
330.77
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1nc2C(=O)N(C)C(=O)N(C)c2n1C)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C16H15ClN4O2/c1-19-12(8-7-10-5-4-6-11(17)9-10)18-13-14(19)20(2)16(23)21(3)15(13)22/h4-9H,1-3H3/b8-7+
InChI key
MHYRUZOJQQLLQS-BQYQJAHWSA-N
Gene Information
Application
8-(3-Chlorostyryl)caffeine has been used as an adenosine A2A receptor antagonist:
  • to study its effects on levodopa (L-DOPA)-induced dopamine (DA) release in rat striatum
  • to study its effect on the nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) activity in macrophages
  • to determine its effects on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
Biochem/physiol Actions
8-(3-Chlorostyryl)caffeine is a selective adenosine A2A receptor antagonist and monoamine oxidase B (MAO B) inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
光に不安定です。暗所で保存して下さい。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
C197-BULK: + C197-25MG: + C197-VAR: + C197-100MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)