Merck
C079400
Sigma-Aldrich
合成用エンプティカラム
1 μmol (Colorless Body)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥36,900
¥36,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥36,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
¥36,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1 × 100 ea
適合性
configured for ABI
configured for PerkinElmer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
合成用エンプティカラムは、色分けされており、フィルター付きの無色の空のカラム本体です。C079300の合成用エンプティカラムは、ABI およびExpedite のSynthesizer用に設計された無色のカラム本体です。
法的情報
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)