Merck
C0663
Sigma-Aldrich
アセチルコリンエステラーゼ ヒト赤血球由来
buffered aqueous solution, ≥500 units/mg protein (BCA)
別名:
AChE, アセチルコリンアセチルヒドラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 UNITS
¥172,000
¥172,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 UNITS
¥172,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥172,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human erythrocytes
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥500 units/mg protein (BCA)
分子量
~80 kDa
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... ACHE(43)
詳細
AChEは主として、分子量約80 kDaの単量体で形成されたジスルフィド結合ホモ二量体からなる四量体糖タンパク質として存在します。
アセチルコリンエステラーゼ(AChE)は、カルボキシルエステラーゼファミリーの酵素です。赤血球AChEは膜に結合しています。[1]AChEはヒト染色体7q22.1に位置します。[2]老化した赤血球ではAChEの濃縮が見られます。[3]
アプリケーション
Sigmaのアセチルコリンエステラーゼ(AChE)は、AChEの阻害剤としてのホスホルアミド酸エステルの構造活性研究で使用されてきました。[4]
ヒト赤血球由来アセチルコリンエステラーゼは、次の用途で使用されています。
  • 4-アミノキノリンベースの化合物のスクリーニングに使用するコリンエステラーゼ阻害アッセイ。[5]
  • 陽性アロステリックモジュレーター(PAM)の作用を試験するAChE活性アッセイ。[6]
  • 有機リン化合物ベースの阻害アッセイ。[7]
生物化学的/生理学的作用
in vivoでのアセチルコリンの主要な分解酵素です。アセチルコリンと水をコリンと酢酸に変換します。
アセチルコリンエステラーゼは、アセチルコリンの主な生体内分解酵素です。アセチルコリンと水をコリンと酢酸に変換します。コリンエステラーゼは、天然カルバメート類アルカロイドであるエゼリン(フィゾスチグミン)により阻害されます。
アセチルコリンエステラーゼ(AChE)は、神経毒性のバイオマーカーとみなされます。[1]AChEは一酸化窒素シグナル伝達経路のモジュレーターであり、膜完全性および老化のマーカーです。[3]殺虫剤曝露および溶血性貧血は、赤血球(RBC)AChEの量に影響します。RBC AChEは、ヒルシュスプルング病および炎症のマーカーです。′[3]
血液中には2種類のコリンエステラ-ゼが存在します。真性コリンエステラ-ゼすなわち acetylcholinesterase[(AChE)-E.C. 3.1.1.7]である赤血球関連酵素と、偽性コリンエステラ-ゼすなわちbutyrylcholinesterase [(BuChE)-E.C. 3.1.1.8]である血清関連酵素です。
AChEは表面酵素で、GPI部分を介して赤血球膜に固定されています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、37°C、1分間で、1.0 μmolのアセチルチオコリンヨウ素を加水分解する酵素量です。
物理的形状
0.1% TRITON® X--100を含有するpH 8.0の 20 mM HEPES溶液
調製ノート
本酵素は、TRITON X-100を用いてGPIアンカ-とともに抽出し、アフィニティクロマトグラフィ-によって精製した両親媒性物質です。
アナリシスノート
電気ウナギ由来のアセチルコリンエステラ-ゼを用いる場合、アセチルコリンを基質としたAChEの活性は、ブチリルコリンを基質とした場合の30~100倍です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0663-50UN-PW:
C0663-50UN:
C0663-BULK:
C0663-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acetylcholinesterase from human erythrocytes as a surrogate biomarker of lead induced neurotoxicity
Gupta VK, et al.
Enzyme Research, 2015 (2015)
High-Throughput Screening for Positive Allosteric Modulators Identified Potential Therapeutics against Acetylcholinesterase Inhibition
Chapleau RR, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 20(9), 1142-1149 (2015)
Saied Ghadimi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 23(4), 556-561 (2008-07-31)
Phosphoramido acid esters (CH(3))(2)NP(O)X(p-OC(6)H(4)-CH(3)) (containing P-Cl (1), P-O (2), P-F (3), P-CN (5), and P-N (4,6) bonds, X for 2, 4 and 6 is OCH(3), (C(2)H(5))(2)N and morpholin) have been synthesized to investigate the structure-activity study of AChE enzyme inhibition
Synthesis, lipophilicity study and in vitro evaluation of some rodenticides as acetylcholinesterase reversible inhibitors
Ghadimi S, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23(2), 213-217 (2008)
Identification of 4-aminoquinoline core for the design of new cholinesterase inhibitors
Chen Y, et al.
PeerJ, 4, e2140-e2140 (2016)