Merck
BR782920
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PC membrane, pore size 1.0 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
PC membrane
詳細
cellGrade(TM) plus
無菌性
sterile
包装
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
メーカー/製品名
BRAND 782920
サイズ
6 well
ポアサイズ
1.0 μm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)