Merck
BAF188510011
Bel-Art® Freezer Storage Box
no. of holes, 100, natural polypropylene, pack of 5
別名:
cryopreservation storage rack, cryovial storage, indexed tube rack, microtube storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥12,060
¥12,060
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥12,060
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
¥12,060
Check Cart for Availability
物質
natural polypropylene
特徴
for tubes 0.5, 1.5, and 2.0 mL
no. of holes 100
包装
pack of 5
メーカー/製品名
Bel-Art F18851-0011
テクニック
cryopreservation: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sturdy freezer boxes provide compact storage and keep microcentrifuge tubes organized on the bench, in the freezer, or during transport.
特徴および利点
  • Alphanumeric Indexing
  • Translucent lid for easy access and viewing; matte panels can be used for labeling (100-place boxes have hinged lid, 81-place boxes have lift off lid)
  • Withstand -80°C to +121°C (-112° to +249°F)
  • Stackable with molded-in ′no slide′ features
  • Assorted Colors with translucent lids (natural, blue, green, orange and purple)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)