Merck
BAF188461000
Bel-Art® Cryo-Safe Cooler
Junior 0oC, for tubes, 15 mL, polycarbonate, no. of holes, 12
別名:
cryopreservation container, freezer storage, stackable cryo storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,310
¥30,310
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,310
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.22
¥30,310
Check Cart for Availability
物質
polycarbonate
特徴
for tubes 15 mL
no. of holes 12
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18846-1000
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
19.7 × 14 × 19 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A non-toxic freezing gel is isolated within the walls of the cooler and lid, ensuring lasting low temperatures and protecting any labels or marks on the vials. The lid is indexed and marked to show tube location that matches locations printed on the cooler. Coolers can be stacked to save space and maximize freezer volume and have rubber feet to prevent slipping. Ideal for protecting samples in freezers with defrost cycle and fluctuating temperatures.
特徴および利点
  • Adapters change well size to hold 0.5 ml microcentrifuge tubes
  • Small footprint is ideal for benchtop use
  • Epoxy coated wire handle fastens lid and allows easy transport
  • All polycarbonate cooler body and lid clean easily
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)