Merck
B8685
Sigma-Aldrich
BM 15766 sulfate
≥98% (HPLC), powder
別名:
4-[2-[4-[3-(4-Chlorophenyl)-2-propenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzoic acid sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25ClN2O2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
482.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
mp
>300 °C
溶解性
DMSO: soluble 4 mg/mL
water: insoluble
オーガナイザー
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.OC(=O)c1ccc(CCN2CCN(CC2)CC=Cc3ccc(Cl)cc3)cc1
InChI
1S/C22H25ClN2O2.H2O4S/c23-21-9-5-18(6-10-21)2-1-12-24-14-16-25(17-15-24)13-11-19-3-7-20(8-4-19)22(26)27;1-5(2,3)4/h1-10H,11-17H2,(H,26,27);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
OVMQIVIYKXXEIT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Dehydrocholesterol reductase inhibitor. Inhibits 7-dehydrocholesterol reductase, which catalyzes the last step of cholesterol synthesis.
特徴および利点
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B8685-VAR:
B8685-1MG:
B8685-5MG:
B8685-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research