Merck
B7138
Supelco
ビスピラゾロン
≥98%, crystalline
別名:
3,3′-ジメチル-1,1′-ジフェニル-(4,4′-ビ-2-ピラゾリン)-5,5′-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18N4O2
CAS番号:
分子量:
346.38
Beilstein:
572787
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
アッセイ
≥98%
フォーム
crystalline
tan
適合性
suitable for determination of cyanide
SMILES記法
CC1=NN(c2ccccc2)C(=O)C1C3C(C)=NN(c4ccccc4)C3=O
InChI
1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3
InChI Key
FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Epstein, J.
Analytical Chemistry, 19, 272-272 (1947)