安全性情報
B6681
Sigma-Aldrich
BAFF, soluble human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
別名:
BLys, TALL-1, THANK, zTNF4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥126,700
¥126,700
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥126,700
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥126,700
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
BAFF is used to stimulate B cells, and is a tool for the detection of receptors on target cells.
物理的形状
Lyophilized from a solution containing phosphate buffered saline.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
B6681-BULK:
B6681-10UG:
B6681-10UG-PW:
B6681-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
BAFF binds to the tumor necrosis factor receptor-like molecule B cell maturation antigen and is important for BAFF binds to the tumor necrosis factor receptor-like molecule B cell maturation antigen and is important f.
J.S. Thompson, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 192, 129-129 (2001)
P Schneider et al.
The Journal of experimental medicine, 189(11), 1747-1756 (1999-06-08)
Members of the tumor necrosis factor (TNF) family induce pleiotropic biological responses, including cell growth, differentiation, and even death. Here we describe a novel member of the TNF family, designated BAFF (for B cell activating factor belonging to the TNF