Merck
B5651
Sigma-Aldrich
ベンジルジメチルテトラデシルアンモニウムクロリド
別名:
ベンジルテトラデシルジメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13N(Cl)(CH3)2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
368.04
Beilstein:
4062599
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
詳細
cationic
mp
56-62 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
B5651-BULK:
B5651-50G:
B5651-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)