スキップする
B4559
BRL 44408 マレイン酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
2-[2H-(1-メチル-1,3-ジヒドロイソインドール)メチル]-4,5-ジヒドロイミダゾール マレイン酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥31,000
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥131,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H21N3O4
CAS番号:
分子量:
331.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥31,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1N(CC2=NCCN2)Cc3ccccc13
InChI
1S/C13H17N3.C4H4O4/c1-10-12-5-3-2-4-11(12)8-16(10)9-13-14-6-7-15-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DDIQGSUEJOOQQQ-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
BRL 44408マレイン酸塩はα2A-アドレナリンレセプターの選択的アンタゴニストです。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル変換ハンドブック)のα2-アドレナリン受容体ページで特集されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物は、グラクソ・スミスクラインによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
Legal Information
Glaxo­Smith­Klineから承諾を受けて販売しております。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P9233M110P5514
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to dark brown
color
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
Servier
originator
-
originator
Watson
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B4559-VAR: + B4559-BULK: + B4559-IP: + B4559-50MG: + B4559-10MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)