スキップする
B4062
BRAF(416-766)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
BRAF1, MGC126806, MGC138284, RAFB1
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
カートの在庫状況を確認する
¥77,900
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
63-85 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
¥77,900
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
63-85 nmol/min·mg
mol wt
~63 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BRAF(673)
Biochem/physiol Actions
BRAFは、成長因子の刺激でRasファミリー分子により活性化されるRAFファミリーの一員です。細胞において観察される成長因子シグナルに応答したcRafとBRAFの協同作用は、活性型Rasが引き起こすcRafとBRAFのヘテロ二量体化によって説明することができます。BRAF遺伝子の活性化変異はヒト悪性黒色腫でかなりの割合を占めており、一部の大腸癌でも認められます。これらの圧倒的多数において、BRAFの活性化領域にある599番目の残基がバリンからグルタミン酸に変異しています。
Physical form
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB1412331SAB1412337SAB1412336
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... BRAF(673)
Gene Information
human ... BRAF(673)
Gene Information
human ... BRAF(673)
Gene Information
human ... BRAF(673)
specific activity
63-85 nmol/min·mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
劇物
pdsc
カルタヘナ法
cart
B4062-10UG-PW: + B4062-VAR: + B4062-10UG: + B4062-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)