Merck
B3686
Sigma-Aldrich
BAY U6751 水和物
solid, ≥98% (HPLC)
別名:
4-(2-クロロフェニル)-1-エチル-1,4-ジヒドロ-6-メチル-2,3,5-ピリジントリカルボン酸 5-イソプロピルエステル 二ナトリウム塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥25,400
25 MG
¥126,000
¥25,400
出荷予定日2025年5月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥25,400
25 MG
¥126,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20ClNNa2O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
451.81 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥25,400
出荷予定日2025年5月17日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
protect from light
white
溶解性
H2O: >8 mg/mL
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].CCN1C(C)=C(C(c2ccccc2Cl)C(C([O-])=O)=C1C([O-])=O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C20H22ClNO6.2Na.H2O/c1-5-22-11(4)14(20(27)28-10(2)3)15(12-8-6-7-9-13(12)21)16(18(23)24)17(22)19(25)26;;;/h6-10,15H,5H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
QECLOEJXLYHXNF-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
BAY U6751はグリコ-ゲンホスホリラ-ゼのインヒビタ-です。プロドラッグBAYR3401から生成します。BAY U6751はエナンチオマ-の混合物として存在します。BAY W1807は活性代謝物です。
BAY W1807はBAY R3401の活性代謝物であり、筋のグリコ-ゲンホスホリラ-ゼ-a, -bを阻害します。活性型であるBAY W1807を含めたBAY U6751のラセミ体について、ゲルろ過した肝臓エキス中のグリコ-ゲン分解におけるホスホリラ-ゼに対する阻害効果が試験されました。肝臓エキス中、BAY U6751はAMPが含まれているにもかかわらず、ホスホリラ-ゼ-bによるグリコ-ゲン合成を阻害しており(0.9~36 μmol/L)、ホスホリラ-ゼ-aに対する阻害作用はありませんでした。ホスホリラ-ゼ-aが触媒するグリコ-ゲン分解に対する阻害効果は、AMP(500μmol/L)によってある程度緩和されました。BAY U6751はホスホリラ-ゼ-aの脱リン酸化を促進します。分離肝細胞および肝灌流でBAY R3401が引き起こすホスホリラ-ゼ-a, -bのa:b比とグリコ-ゲン分解による産生量の変化が試験されています。
特徴および利点
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
注意
光に不安定です。褐色バイアルで保存してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B3686-BULK:
B3686-VAR:
B3686-5MG:
B3686-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)