We have not found this to be suitable for PCR. This product is soluble in water (50 mg/ml), yielding a clear, colorless solution. The solubility of this product in water has also been reported at 64.7 g/100ml (25 °C). It is soluble at 5.0 g/100 mL in ethanol. It is practically insoluble in chloroform and in ether. The pH of a 5% aqueous solution of this product is 1.0
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
250 g | カートの在庫状況を確認する | ¥6,250 |
100 g | カートの在庫状況を確認する | ¥9,700 |
1 kg | カートの在庫状況を確認する | ¥21,600 |
この商品について
化学式:
(CH3)3N+CH2COOH · Cl-
CAS番号:
分子量:
153.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
209-683-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3916181
eCl@ss:
32150313
製品名
ベタイン 塩酸塩, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
mp
241-242 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI key
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BHMT(635), BHMT2(23743)
General description
ベタイン(トリメチルグリシン)は浸透圧保護剤であり、プロリンよりも非常に効果的です。コリンから生成されます。 通常、ベタインは穀物、ホウレンソウ、ビート、ブロッコリー、貝類および海藻に存在します。
Application
塩酸ベタインは、ヒト精子の超微細構造形態の保存を改善する目的で、HEPESまたはカコジル酸緩衝液中の固定剤の成分として使用されています。
Biochem/physiol Actions
コリンの酸化的代謝の最終生成物です。ベタインは、特にメチオニン生合成の副経路において、一般的なメチル基供与体です。メチオニン生合成の主要経路での異常である、ホモシスチン尿症の治療に用いられます。
塩酸ベタインは、エタノールによって活性化される肝毒性を低下させることができます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥99.0% (NT) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay ≥99.0% (NT) |
| Gene Information human ... BHMT(635), BHMT2(23743) | Gene Information human ... BHMT(635), BHMT2(23743) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form - | form powder | form solid |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ベタイン 塩酸塩
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves