スキップする
1065709
USP
ベタイン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(カルボキシメチル)トリメチルアンモニウム 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 mg
カートの在庫状況を確認する
¥48,000
この商品について
化学式:
(CH3)3N+CH2COOH · Cl-
CAS番号:
分子量:
153.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3916181
¥48,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betaine
manufacturer/tradename
USP
mp
241-242 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
InChI key
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Betaine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
コリンの酸化的代謝の最終生成物です。ベタインは、特にメチオニン生合成の副経路において、一般的なメチル基供与体です。メチオニン生合成の主要経路での異常である、ホモシスチン尿症の治療に用いられます。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
106569510185051011878
ベタイン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1065695
ベタイン
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
betaine
API family
betaine
API family
amantadine
API family
dipivefrine, adrenaline
Gene Information
human ... BHMT(635), BHMT2(23743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ベタイン 塩酸塩
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)