About This Item
化学式:
Br(CH2)5COOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
223.11
Beilstein:
1756051
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
おすすめの製品
アッセイ
≥97% (GC)
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChI Key
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.9 °F - closed cup
引火点(℃)
58.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)