アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1-c3c(CO)cc(OC)c4OCOc34
InChI
1S/C19H18O9/c1-22-11-4-9(6-20)13(17-15(11)25-7-27-17)14-10(19(21)24-3)5-12(23-2)16-18(14)28-8-26-16/h4-5,20H,6-8H2,1-3H3
InChI Key
KXMTXZACPVCDMH-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B3313-5MG:
B3313-BULK:
B3313-VAR:
B3313-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ