Merck
B2156
Sigma-Aldrich
Benzethonium hydroxide solution
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
別名:
Benzethonium, Benzethonium Hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥18,800
100 ML
¥48,200
500 ML
¥131,000
1 L
¥218,000
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥18,800
100 ML
¥48,200
500 ML
¥131,000
1 L
¥218,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H43NO3
CAS番号:
分子量:
429.64
Beilstein:
3915309
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥18,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
cationic
フォーム
liquid
分子量
429.64 g/mol
濃度
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
テクニック
microbiological culture: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Benzethonium hydroxide solution has been used for the trapping of 14CO2.[1][2] Benzethonium hydroxide is suitable to evaluate the kinetics of 14carbon dioxide (14CO2) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for 14C urea breath test.[3]
生物化学的/生理学的作用
Benzethonium is a cationic of quaternary ammonium salt consisting of diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl-benzyl ammonium compound. It possess antimicrobial and antiseptic functionalities.[4] Benzethonium hydroxide conversion to carbamate in the presence of exhaled carbon dioxide results in colour change. Hence, it is used in carbon urea breath test.[5]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B2156-VAR:
B2156-25ML:4548173188843
B2156-500ML:4548173188850
B2156-BULK:
B2156-100ML:4548173188829
B2156-1L:4548173188836
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pharmaceutical interference with the [14C] carbon urea breath test for the detection of Helicobacter pylori infection
Abrams DN, et al.
J. Pharm. Pharm. Sci., 3(2), 228-233 (2000)
Wnt-induced activation of glucose metabolism mediates the in vivo neuroprotective roles of Wnt signaling in Alzheimer disease
Cisternas P, et al.
Journal of Neurochemistry, 149, 54?72-54?72 (2018)
Influence of the anions on the N-cationic benzethonium salts in the solid state and solution: Chloride, bromide, hydroxide and citrate hydrates
Paradies HH and Reichelt H
AIP Advances, 6(6), 065322-065322 (2016)
Measurements of glucose conversion to its metabolites
Adipose Tissue Protocols, 181-192 (2001)
Kinetics of 14carbon dioxide excretion from 14C-urea by oral commensal flora
Pathak CM, et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(10), 1603-1607 (2008)