反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
濃度
14% in methanol
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI Key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
ターゲットの組織
Kidney
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1127-VAR:
B1127-25ML:4548173188676
B1127-5ML:4548173188683
B1127-BULK:
B1127-10X5ML:4548173188669
B1127-10ML:4548173276137