Merck
AXYT300LRS
MAXYMum Recovery® ピペットチップ
for P2/P10, racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
別名:
Pipette tips, pipette tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear
無菌性
sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-300-L-R-S
Corning
包装
pkg of 5x960tips/cs
サイズ
0.5-10 μL
容量
0.5—10 μL
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
  • Corning® Maxymum Recovery® microvolume pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention, excellent precision, accuracy, and high yield.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)