Merck
AXYPCR0208X
PCRストリップチューブ
amber for optically sensitive samples, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, pkg of 10x125strips/cs
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-0208-X
Corning
包装
pkg of 10x125strips/cs
サイズ
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)