Merck
AXYHGB712MC15
Corning® Axygen® 12 well MC comb for use with 7 cm gel system
thickness (1.5 mm)
別名:
gel system accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥8,898
¥8,898
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥8,898
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.15
¥8,898
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Corning HGB7-12MC-15
厚さ
(1.5 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)