由来生物
algae (marine)
グレード
Molecular Biology
フォーム
tablet
不純物
≤10.0% moisture content
色
white
EEO
0.09-0.13 (-Mr)
転移温度
transition temp 34.5-37.5 °C
ゲル強度
≥1200 g/cm2 (1% gel)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.15%
適合性
suitable for electrophoresis
suitable for molecular biology
その他の活性
DNase, RNase, none detected
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
詳細
アプリケーション
- Separation and analysis of nucleic acids by agarose gel electrophoresis, Northern Blot, or Southern Blot[2]
- Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE), also known as comet assays
- Hydrocolloid gels to study the structural influence of gels on the release of carbohydrates[3]
- Ouchterlony double immunodiffusion plates used to quantify antibodies and antigens
- Radial immunodiffusion (RID)
特徴および利点
- Qualified for molecular biology applications
- Free of endonucleases: DNase and RNase
- Convenient, quick and easy to use
- Low EEO and gelling temperature for routine analysis
- High gel strength 1,200 g/cm2 (1% gel)
- Separates DNA & RNA fragments 100bp - 23kb in 2% - 0.5% agarose gel, respectively.
- Northern or Southern blotting, preferred for fragment sizes >1kb
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
STS0033-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)