AV50878
Anti-MDFIC (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-HIC, Anti-MyoD family inhibitor domain containing
サイズを選択してください
¥71,060
出荷予定日2025年5月28日
サイズを選択してください
About This Item
¥71,060
出荷予定日2025年5月28日
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
37 kDa
交差性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MDFIC(29969)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
AV50878-100UL:
AV50878-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ