分子量
~23 kDa (an additional band at ∼43 kDa may appear in some extract preparations)
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human PC3 cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse MM3MG cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB18(22931)
mouse ... Rab18(19330)
rat ... Rab18(307039)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB4200173-200UL:
SAB4200173-VAR:
SAB4200173-BULK:
SAB4200173-25UL:
IXO14886:
試験成績書(COA)