安全性情報
AV32523
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF318 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-Zinc finger protein 318
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
232 kDa
交差性
human, horse, rat, mouse, bovine, dog, guinea pig
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF318(24149)
詳細
ZNF318 is a zinc-finger protein that is upregulated during respiratory syncytial virus (RSV) infection in pharyngeal cells.
Rabbit Anti-ZNF318 recognizes mouse, canine, and human ZNF318.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ZNF318
アプリケーション
Rabbit Anti-ZNF318 can be used for IHC (4-8μg/ml) and western blot (0.5μg/ml) applications.
生物化学的/生理学的作用
ZNF318 encodes a nuclear protein with a zinc finger motif of the Cys2-His2 type that is a novel corepressor of androgen receptor (AR).
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: SVFTRSSQCSRGLERYISQEEGPLSPFLGQLDEDYRTKETFLHRSDYSPH
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
AV32523-50UG:
AV32523-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sheila Z Kimaro Mlacha et al.
BMC genomics, 14, 378-378 (2013-06-08)
Viral upper respiratory tract infections are associated with increased colonization by Streptococcus pneumoniae but the mechanisms underlying this relationship are unclear. The objective of this study is to describe a comprehensive picture of the cellular interaction between the adhering bacteria