AMAB91562
Monoclonal Anti-AMACR antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL9362, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
P504S, RACE
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL9362, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AMACR(23600)
関連するカテゴリー
免疫原
Sequence
APFYTTYRTADGEFMAVGAIEPQFYELLIKGLGLKSDELPNQMSMDDWPEMKKKFADVFAKKTKAEWCQIFDGTDACVTPVLTF
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence ADVFAKKTKAEWCQI as determined by overlapping synthetic peptides.
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91562-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ