AMAB91447
Monoclonal Anti-ITGA5 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6940, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
CD49e, FNRA
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL6940, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA5(3678)
関連するカテゴリー
免疫原
Sequence
DQPQKEEDLGPAVHHVYELINQGPSSISQGVLELSCPQALEGQQLLYVTRVTGLNCTTNHPINPKGLELDPEGSLHHQQKREAPSRSSASSGPQILKCPEAECFRLRCELGPLHQQESQSLQLHFRVWA
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91447-25UL:
AMAB91447-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ