AMAB91411
Monoclonal Anti-EPCAM antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6259, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
17-1A, 323/A3, CD326, CO-17A, EGP-2, EGP34, EGP40, ESA, Ep-CAM, GA733-2, HEA125, KS1/4, KSA, Ly74, M4S1
サイズを選択してください
¥69,700
サイズを選択してください
About This Item
¥69,700
おすすめの製品
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL6259, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG3
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPCAM(4072)
免疫原
Sequence
NGSKLGRRAKPEGALQNND
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91411-25UL:
AMAB91411-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ