AMAB91224
Monoclonal Anti-TP63 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3748, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗EEC3抗体, 抗KET抗体, 抗NBP抗体, 抗TP73L抗体, 抗p51抗体, 抗p63抗体, 抗p73L抗体
サイズを選択してください
¥69,700
サイズを選択してください
About This Item
¥69,700
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL3748, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
CACPGRDRKADEDSIRKQQVSDSTKNGDAFRQNTHGIQMTSIKKRRSPDDELLYLPVRGRETYEMLLKIKESLELMQYLPQHTIETYRQQQQQQHQ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP63(8626)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91224-100UL:
AMAB91224-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
胚性幹細胞(ES細胞)、多能性、転写因子、人工多能性幹細胞(iPS細胞)、生殖細胞、外胚葉、および内胚葉マーカーなどの幹細胞マーカー
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.