AMAB90887
Monoclonal Anti-MKL2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL1546, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-FLJ31823, Anti-MRTF-B
サイズを選択してください
¥78,630
サイズを選択してください
About This Item
¥78,630
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CL1546, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
QRPGPMELVEKNILPVDSSVKEAIIGVGKEDYPHTQGDFSFDEDSSDALSPDQPASQESQGSAASPSEPKVSESPSPVTTNTPAQFASVSPTVPEFLKTPPTADQPPPRPAAPVLPTNTVSSAKPGPALVKQSHPKNP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MKL2(57496)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB90887-25UL:
AMAB90887-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ