Merck
ADF356305-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tubes, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
製品ADF356305-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
holds 1 x 50 mL conical tubes, large rotor bore
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427727000 (EU)
パラメーター
7,197 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
29.5 mm
適合性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)