サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
180 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥24,600 |
この商品について
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ampicillin
quality
anhydrous
manufacturer/tradename
EDQM
mp
208 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI key
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
耐性機序:β-ラクタマーゼを投与するとアンピシリンのラクタム環が開裂し、それを失活させます。
抗菌スペクトル:グラム陽性細菌(ベンジルペニシリンと同様)およびグラム陰性細菌(テトラサイクリンおよびクロラムフェニコールと同様)の両方に対して有効です。
Packaging
Other Notes
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| API family ampicillin | API family ampicillin | API family ampicillin | API family amoxicillin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アンピシリン
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable