Merck
A8170
Sigma-Aldrich
クエン酸アンモニウム 二塩基性
ACS reagent, 98.0-103.0%
別名:
クエン酸 アンモニウム塩, クエン酸水素アンモニウム, クエン酸水素二アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
CAS番号:
分子量:
226.18
Beilstein:
4925760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
グレード
ACS reagent
蒸気密度
1.8 (vs air)
アッセイ
98.0-103.0%
不純物
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.01%
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.005%)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI Key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)