スキップする
A7422
AT培地添加物(50倍)Hybri-Max™
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
別名:
AT Media Supplement, Hybri-Max Media Supplement, Media Supplement
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥6,120
この商品について
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
¥6,120
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Preparation Note
滅菌済みの細胞用培地10 mLで、バイアルの内容物を再構成します。ストック溶液は、500 mLの培地を調製するのに十分な量です。最終使用濃度:75 μMアデニン、16 μMチミジン。
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A5539H0137H0262
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
description
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for hybridoma
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 10 mL/vial, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
A7422PROC: + A7422-1VL-IR: + A7422-1VL: + A7422-PH: + A7422-BULK: + A7422-VAR: + A7422-1VL-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)