Merck
A5539
Sigma-Aldrich
AAT培地添加物(50倍)Hybri-Max
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
形状
lyophilized powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
再構成
滅菌済みの細胞用培地10 mLでバイアルの内容物を再構成します。ストック溶液は、500 mLの培地を調製するのに十分な量です。最終使用濃度:75 μMアデニン、0.8 μMアミノプテリン、16 μMチミジン。
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A5539-1VL:
A5539-VAR:
A5539-BULK:
A5539-PH:
A5539-1VL-IR:
A5539-1VL-PW:
A5539PROC:
試験成績書(COA)