スキップする
A7232
AP-18
≥98% (HPLC), solid
別名:
4-(4-クロロフェニル)-3-メチルブタ-3-エン-2-オキシム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥29,800
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥69,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H12ClNO
CAS番号:
分子量:
209.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥29,800
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C/c1ccc(Cl)cc1)\C(C)=N\O
InChI
1S/C11H12ClNO/c1-8(9(2)13-14)7-10-3-5-11(12)6-4-10/h3-7,14H,1-2H3/b8-7+,13-9+
InChI key
MHTJEUOFLVQMCL-NJHPPEEMSA-N
Application
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker. AP-18 blocks the transient receptor potential ankyrin 1 receptors and can reduce chronic pain associated with arthritis. AP-18 reduces cinnamaldehyde-induced nociception in vivo and blocks cold- and mustard oil-induced activation of mouse TRPA1 but not capsaicin-induced activation. AP-18 reverses CFA-induced mechanical hyperalgesia in mice
Biochem/physiol Actions
AP-18はTRPA1チャネルの選択的ブロッカーです。
AP-18はTRPA1チャネルの選択的ブロッカーです。TRPA1(Transient receptor potential A1)は疼痛経路において化学感覚の中心的な役割を果たしています。AP-18はTRPA1に対する新規チャネルブロッカーです。in vivoにおいて桂皮アルデヒドによる痛覚を低下させるほか、寒冷およびからし油が引き起こすマウスTRPA1の活性化を阻止していますが、TRPV11よりも選択的なカプサイシンによるTRPA1の活性化については阻害していません。また、CFAで誘発された痛覚過敏のマウスおいて、AP-18による回復が認められています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0345SML1782O3139
AP-18 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A7232
AP-18
A 887826 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0345
A 887826
CATPB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1782
CATPB
Oxamflatin ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
O3139
Oxamflatin
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble 13 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
A7232-25MG: + A7232-VAR: + A7232-BULK: + A7232-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)