安全性情報
A7223
Sigma-Aldrich
アルブミン ヒト
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
アルバゲン, rHSA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥81,200
¥81,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥81,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2936H4624N786O889S41
CAS番号:
分子量:
66471.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
¥81,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Pichia pastoris
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
solution
分子量
monomer ~67 kDa
濃度
5% in aqueous buffer
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
この組み換え体は吸収・分布・代謝・排泄(ADME)薬理研究、細胞培養、薬物送達研究、細胞の凍結保存における使用に推奨されています。
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは動物の体液および組織ならびに一部の植物種子に認められる、可溶性の単量体タンパク質です。血清アルブミンは、ステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンのキャリアタンパク質として機能します。血清アルブミンは、血液のコロイド浸透圧の調節にも重要です。
物性
N末端Aspを欠失させた組み換え構造体です。X線結晶解析により天然型アルブミンと構造的に同等です。N-末端Aspは、Cu2+およびNi2+の主なキレーション部位です。その欠失により、重要な抗原決定基が除去され、そのタンパク質は低アレルギー性となります。Cys34でも阻害されており、安定性、モノマー含有量、均一性が改善されています。
物理的形状
リン酸緩衝生理食塩水溶液(4 mMカプリル酸ナトリウムおよび4 mM N-アセチルトリプトファンを含有)。
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
法的情報
Albagen is a trademark of Albumin Therapeutics, LLC.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A7223-VAR:
A7223-BULK:
A7223-1G:
A7223-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lien-Yu Hung et al.
Biomicrofluidics, 12(5), 054108-054108 (2018-10-23)
Cancer is the most serious disease worldwide, and ovarian cancer (OvCa) is the second most common type of gynecological cancer. There is consequently an urgent need for early-stage detection of OvCa, which requires affinity reagent biomarkers for OvCa. Systematic evolution
Jonah C Rosch et al.
Cellular and molecular bioengineering, 15(2), 161-173 (2022-04-12)
Short interfering RNAs (siRNAs) are potent nucleic acid-based drugs designed to target disease driving genes that may otherwise be undruggable with small molecules. However, therapeutic potential of siRNA in vivo is limited by poor pharmacokinetic properties, including rapid renal clearance
Jay Jagannathan et al.
Journal of neurosurgery, 109(3), 547-552 (2008-09-02)
Convection-enhanced delivery (CED) is increasingly used to investigate new treatments for central nervous system disorders. Although the properties of CED are well established in normal gray and white matter central nervous system structures, the effects on drug distribution imposed by
Abdullah Hussain et al.
Immunology, 128(2), 236-244 (2009-09-11)
Anti-proteinase 3 antibodies are implicated in the pathogenesis of small vessel vasculitis. These are primarily immunoglobulin G (IgG), with different subclasses predominating at different stages of disease. However, little is known of their respective roles in pathogenesis. We have previously
Mauricio Sendeski et al.
Radiology, 251(3), 697-704 (2009-04-16)
To determine whether a type of contrast medium (CM), iodixanol, modifies outer medullary descending vasa recta (DVR) vasoreactivity and nitric oxide (NO) production in isolated microperfused DVR. Animal handling conformed to the Animal Care Committee Guidelines of all participating institutions.
質問
1–5/5 質問  
  1. How long is the stability of Product A7223, Albumin human - recombinant at 2-8°C?
    1 回答
    1. This product if very stable in the original sealed container and not assigned an expiration or retest date. Generally, filter sterilized albumin solutions have a shelf life of at least 2 - 3 years when stored refrigerated.
      役に立ちましたか?
  2. What is the concentration of Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 回答
    1. The concentration of this solution is 50 mg/mL.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. What is the molecular mass of the recombinant albumin used in preparing Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 回答
    1. This recombinant protein contains 584 amino acid residues (66,357 Dalton) derived from the prototypical human serum albumin sequence, Gene Bank Accession No. M12523, with a single deletion of the N-terminal residue (Asp).  The N-terminal deletion of the Asp reduces the affinity by which nickel and copper bind to the protein.  Otherwise, the biological properties are identical as for the full-length protein.
      役に立ちましたか?
  5. How many milliliters are in the 1 gram package size of Product A7223, Albumin human - recombinant?
    1 回答
    1. There are 20 mL of albumin solution in the 1 gram package size.